(±)-Phenylbernsteinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-Phenyl-1,4-butandisäure
A11971.14 A11971.22 A11971.36
A11971.14EA 28 EUR
A11971.14 A11971.22 A11971.36
(±)-Phenylbernsteinsäure ≥98%
(±)-Phenylbernsteinsäure
Purity: 98% CAS No.: 635-51-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 1875051
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 368
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004256
CAS-Nummer: 635-51-8
EINECS: 211-238-1