(±)-3-Buten-2-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
387070250
387070050
ACRO387070250EA
100
EUR
ACRO387070250
ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 96…98 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004543 CAS-Nummer: 598-32-3 EINECS: 209-929-8 UN: 1987 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |