(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-Methylvinylcarbinol, (±)-1-Buten-3-ol, (±)-Methyl-vinylcarbinol, (±)-3-Hydroxy-1-buten
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 30.2 EUR
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Schmelzpunkt: < –100 °C
Dichte: 0.838
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004543
CAS-Nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3 II