(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-hepten, (±)-Hept-1-en-3-ol
A14651.09 A14651.18
A14651.09EA 43.1 EUR
A14651.09 A14651.18
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 4938-52-7 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1720340 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021940
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Dichte: 0,836
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021940
CAS-Nummer: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
UN: 1987
ADR: 3,III