(±)-1-Hepten-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-hepten, (±)-Hept-1-en-3-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W412901-100G W412901-25G
SIALW412901-100GEA 443 EUR
SIALW412901-100G SIALW412901-25G
(±)-1-Hepten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Hepten-3-ol
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8396 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00021940
CAS-Nummer: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR