(±)-1-Octen-3-ol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-octen, (±)-Pentyl-vinylcarbinol, (±)-Oct-1-en-3-ol
129470250 129470050 129471000
ACRO129470250EA 34.8 EUR
ACRO129470250 ACRO129470050 ACRO129471000
(±)-1-Octen-3-ol 98%
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -49
Dichte: 0.837 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 kg/l
GC ≥97.5 %