(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-octen, (±)-Pentyl-vinylcarbinol, (±)-Oct-1-en-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W280518-1KG-K W280518-20KG-K W280518-4KG-K W280518-8KG-K
SIALW280518-1KG-KEA 281 EUR
SIALW280518-1KG-K SIALW280518-20KG-K SIALW280518-4KG-K SIALW280518-8KG-K
(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 174
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM