(±)-1-Penten-3-ol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-Ethylvinylcarbinol, (±)-Ethyl-vinylcarbinol

130010050 130010250 130011000
ACRO130010050EA 19.5 EUR
ACRO130010050 ACRO130010250 ACRO130011000
(±)-1-Penten-3-ol 97%
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,839 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004573
CAS-Nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR