(±)-4-Penten-2-ol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Allyl-methylcarbinol, (±)-1-Penten-4-ol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 51.8 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,837 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004556
CAS-Nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %