(±)-3-Butin-2-ol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne

245310100 245310500
ACRO245310100EA 52.1 EUR
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butin-2-ol 97%
(±)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 104…108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
MDL: MFCD00004541
CAS-Nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR