(±)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
447986-100ML 447986-25ML
SIAL447986-100MLEA 251 EUR
SIAL447986-100ML SIAL447986-25ML
(±)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 104…108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,895 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004541
CAS-Nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II