(±)-3-Chinuclidinol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-3-Hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan, (±)-3-Hydroxychinuclidin, (±)-Chinuclidin-3-ol
132240050
132240250
ACRO132240050EA
33.3
EUR
ACRO132240050
ACRO132240250
(±)-3-Chinuclidinol 99%
(±)-3-Chinuclidinol
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127.19 g/mol Schmelzpunkt: 217…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151326 CAS-Nummer: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3259 ADR: 8 II Merck Index: 12,08266 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 224 °C |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |