(±)-3-Chinuclidinol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-3-Hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan, (±)-3-Hydroxychinuclidin, (±)-Chinuclidin-3-ol
B21503.06
B21503.14
B21503.22
B21503.06EA
35.8
EUR
B21503.06
B21503.14
B21503.22
(±)-3-Chinuclidinol ≥98%
(±)-3-Chinuclidinol
Purity: 98+%
CAS No.: 1619-34-7
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.19
pH: 10-12
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 104327
Merck Reference: 14,8082
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00151326
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127.19 g/mol Schmelzpunkt: 217…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151326 CAS-Nummer: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 12,08266 |