(±)-3-Chinuclidinol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(±)-3-Hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan, (±)-3-Hydroxychinuclidin, (±)-Chinuclidin-3-ol
BTB12730.1
BTB12730.10
BTB12730.50
MAYBBTB12730.1EA
0
EUR
MAYBBTB12730.1
MAYBBTB12730.10
MAYBBTB12730.50
(±)-3-Chinuclidinol
(±)-3-Chinuclidinol
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127.19 g/mol Schmelzpunkt: 225…227 °C |
MDL:
MFCD00151326 CAS-Nummer: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 12,08266 |