(±)-3-Chinuclidinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan, (±)-3-Hydroxychinuclidin, (±)-Chinuclidin-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253340-25G 253340-5G
SIAL253340-25GEA 138 EUR
SIAL253340-25G SIAL253340-5G
(±)-3-Chinuclidinol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Chinuclidinol
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127.19 g/mol
Schmelzpunkt: 225…227 °C
MDL: MFCD00151326
CAS-Nummer: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08266