(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(±)-Propylenglycolmonophenylether
L04596.18
L04596.30
L04596.18EA
30.9
EUR
L04596.18
L04596.30
(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technische Qualität
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Formel:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 242…244 °C Schmelzpunkt: 11,4 °C Dichte: 1,060 Flammpunkt: 120 °C (248 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016861 CAS-Nummer: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |