(±)-1-Phenoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Propylenglycolmonophenylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
484423-1L
484423-5L
SIAL484423-1LEA
60.8
EUR
SIAL484423-1L
SIAL484423-5L
(±)-1-Phenoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11,4 °C Dichte: 1,0665 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016861 CAS-Nummer: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...