(±)-α-Methylbenzylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-1-Amino-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethylamin, (±)-1-Amino-1-phenylethan, (±)-α-Phenylethylamin
126391000
126395000
ACRO126391000EA
27.8
EUR
ACRO126391000
ACRO126395000
(±)-α-Methylbenzylamin 99%
(±)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₆H₅CH(NH₂)CH₃ Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0,94 g/cm³ Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008069 CAS-Nummer: 618-36-0 EINECS: 210-545-8 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 12,06106 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |