(±)-α-Methylbenzylamin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-1-Amino-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethylamin, (±)-1-Amino-1-phenylethan, (±)-α-Phenylethylamin
SB01486.1
SB01486.10
SB01486.50
MAYBSB01486.1EA
0
EUR
MAYBSB01486.1
MAYBSB01486.10
MAYBSB01486.50
(±)-α-Methylbenzylamin
(±)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₆H₅CH(NH₂)CH₃ Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008069 CAS-Nummer: 618-36-0 EINECS: 210-545-8 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 12,06106 |