(±)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-1-Amino-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethylamin, (±)-1-Amino-1-phenylethan, (±)-α-Phenylethylamin
M31104-100ML
M31104-25ML
M31104-500ML
SIALM31104-100MLEA
82.6
EUR
SIALM31104-100ML
SIALM31104-25ML
SIALM31104-500ML
(±)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₆H₅CH(NH₂)CH₃ Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008069 CAS-Nummer: 618-36-0 EINECS: 210-545-8 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 12,06106 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...