(±)-1-Phenylethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-sec-Phenethylalkohol, (±)-α-Methylbenzylalkohol, 1-Phenylethanol, Methylphenylcarbinol
351881000 351885000
ACRO351881000EA 30.5 EUR
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Phenylethanol 97%
(±)-1-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 401
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 1.01 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004508
CAS-Nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %