(±)-1-Phenylethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-sec-Phenethylalkohol, (±)-α-Methylbenzylalkohol, 1-Phenylethanol, Methylphenylcarbinol
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
A13837.36EA 70 EUR
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
(±)-1-Phenylethanol ≥97%
(±)-1-Phenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 98-85-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 203-205° UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00004508
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 203…205 °C
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1.012
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004508
CAS-Nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM