(±)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-sec-Phenethylalkohol, (±)-α-Methylbenzylalkohol, 1-Phenylethanol, Methylphenylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P13800-1KG P13800-25G P13800-500G
SIALP13800-1KGEA 141 EUR
SIALP13800-1KG SIALP13800-25G SIALP13800-500G
(±)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004508
CAS-Nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM