(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylphenylcarbinol, Phenylethylcarbinol, (±)-(1-Hydroxypropyl)benzol, (±)-α-Ethylbenzylalkohol
A10830.14
A10830.22
A10830.14EA
29.5
EUR
A10830.14
A10830.22
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-54-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 1906759
Merck Reference: 14,3768
MDL No.: MFCD00004564
Formel:
C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃ Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 217…219 °C Dichte: 0,994 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004564 CAS-Nummer: 93-54-9 EINECS: 202-256-0 Merck Index: 14,3768 |