(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol, (±)-β-Methyl-β-phenethylalkohol
B23473.18
B23473.30
B23473.18EA
46.2
EUR
B23473.18
B23473.30
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 1123-85-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5262
Melting Point: -37°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1906760
MDL No.: MFCD00004736
Formel:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH Molecular Weight: 136.19 g/mol Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 0.975 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004736 CAS-Nummer: 1123-85-9 EINECS: 214-379-7 |