(±)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol, (±)-β-Methyl-β-phenethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W273201-1KG W273201-5KG
SIALW273201-1KGEA 783 EUR
SIALW273201-1KG SIALW273201-5KG
(±)-2-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004736
CAS-Nummer: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7