1-Phenyl-2-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-(2-Hydroxypropyl)benzol
183060050 183060250
ACRO183060050EA 31.3 EUR
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004540
CAS-Nummer: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %