1-Phenyl-2-propanol ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-(2-Hydroxypropyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

189235-100G 189235-25G 189235-5G
SIAL189235-100GEA 880 EUR
SIAL189235-100G SIAL189235-25G SIAL189235-5G
1-Phenyl-2-propanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 219…221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004540
CAS-Nummer: 698-87-3
EINECS: 211-821-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR