DL-Kampfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
148075-100G
148075-500G
SIAL148075-100GEA
34.6
EUR
SIAL148075-100G
SIAL148075-500G
DL-Kampfer, Sigma-Aldrich®
DL-Kampfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152.24 g/mol Siedepunkt: 204 Schmelzpunkt: ∼180 °C Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074738 CAS-Nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...