DL-Kampfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W526606-1KG-K
W526606-25KG-K
SIALW526606-1KG-KEA
132
EUR
SIALW526606-1KG-K
SIALW526606-25KG-K
DL-Kampfer, Sigma-Aldrich®
DL-Kampfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼180 °C Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074738 CAS-Nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...