α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
147524-1L 147524-250ML 147524-5ML
SIAL147524-1LEA 347 EUR
SIAL147524-1L SIAL147524-250ML SIAL147524-5ML
α-Pinen, Sigma-Aldrich®
α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001339
CAS-Nummer: 80-56-8
EINECS: 201-291-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599