(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-trans-Cyclohexan-1,2-diol
L07088.14 L07088.22
L07088.14EA 54.3 EUR
L07088.14 L07088.22
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol ≥98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Purity: 98% CAS No.: 1460-57-7 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 101-106° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 3193810 MDL No.: MFCD00063611
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Dichte: 1.147 g/cm³ (24 °C)
Flammpunkt: 134 °C (273 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6