(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (±)-trans-Cyclohexan-1,2-diol
008843-10G 008843-50G
FLUO008843-10GEA 63.9 EUR
FLUO008843-10G FLUO008843-50G
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: 1,147 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6