(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-trans-Cyclohexan-1,2-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
141712-10G 141712-50G
SIAL141712-10GEA 47.7 EUR
SIAL141712-10G SIAL141712-50G
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: 1,147 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6