(±)-3-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M38605-100ML M38605-500ML
SIALM38605-100MLEA 69.9 EUR
SIALM38605-100ML SIALM38605-500ML
(±)-3-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylcyclohexanon
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001639
CAS-Nummer: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR