(±)-3-Bromcyclohexen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromocyclohexene
335120100 335120500 335122500
ACRO335120100EA 60.7 EUR
ACRO335120100 ACRO335120500 ACRO335122500
(±)-3-Bromcyclohexen 95%
(±)-3-Bromcyclohexen
Formel: C₆H₉Br
Molecular Weight: 161,04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,38 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013775
CAS-Nummer: 1521-51-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %