(±)-3-Bromcyclohexen 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromocyclohexene
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Propylenoxid
A10370.06
A10370.14
A10370.06EA
44.5
EUR
A10370.06
A10370.14
(±)-3-Bromcyclohexen 95% stabilisiert
(±)-3-Bromcyclohexen
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 95%
CAS No.: 1521-51-3
Molecular Formula: C6H9Br
Formula Weight: 161.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 64-65°/15mm
Beilstein Reference: 635953
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013775
Formel:
C₆H₉Br Molecular Weight: 161,04 g/mol Siedepunkt: 64…65 °C (15 mmHg) Dichte: 1,400 Flammpunkt: 54 °C (129 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013775 CAS-Nummer: 1521-51-3 UN: 1993 ADR: 3,III |