(±)-3-Bromcyclohexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromocyclohexene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333549-10ML
333549-250ML
333549-50ML
SIAL333549-10MLEA
82.7
EUR
SIAL333549-10ML
SIAL333549-250ML
SIAL333549-50ML
(±)-3-Bromcyclohexen, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromcyclohexen
Formel:
C₆H₉Br Molecular Weight: 161,04 g/mol Siedepunkt: 89…91 °C (13 mmHg) Dichte: 1,389 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00013775 CAS-Nummer: 1521-51-3 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...