(±)-2-Methylpiperazin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpiperazine
127471000
127475000
127470025
ACRO127471000EA
49.1
EUR
ACRO127471000
ACRO127475000
ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazin 98%
(±)-2-Methylpiperazin
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 61…66 °C Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005954 CAS-Nummer: 109-07-9 EINECS: 203-644-2 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |