(±)-δ-Decalacton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-5-Hydroxydecansäurelacton, (±)-δ-Dekalacton, (±)-Decan-5-olid, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-on
A11756.14 A11756.18 A11756.22 A11756.36
A11756.14EA 45.4 EUR
A11756.14 A11756.18 A11756.22 A11756.36
(±)-δ-Decalacton ≥97%
(±)-δ-Decalacton
Purity: 97% CAS No.: 705-86-2 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -25° Boiling Point: 117-120°/0.02m Beilstein Reference: 117520 MDL No.: MFCD00006649
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170.25 g/mol
Siedepunkt: 117…120 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0.971
Flammpunkt: 145 °C (293 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006649
CAS-Nummer: 705-86-2
EINECS: 211-889-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable