(±)-δ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-5-Hydroxydecansäurelacton, (±)-δ-Dekalacton, (±)-Decan-5-olid, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W236128-100G-K
W236128-1KG-K
W236128-25G-K
SIALW236128-100G-KEA
885
EUR
SIALW236128-100G-K
SIALW236128-1KG-K
SIALW236128-25G-K
(±)-δ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Decalacton
Formel:
C₁₀H₁₈O₂ Molecular Weight: 170.25 g/mol |
MDL:
MFCD00006649 CAS-Nummer: 705-86-2 EINECS: 211-889-1 |