Linolsäure 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9Z,12Z-Octadecadiensäure, cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
62240-1L-F 62240-250ML-F
SIAL62240-1L-FEA 175 EUR
SIAL62240-1L-F SIAL62240-250ML-F
Linolsäure 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9