1,5-Hexadiin 50% in Pentan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
18720.04 18720.09
18720.04EA 137 EUR
18720.04 18720.09
1,5-Hexadiin 50% in Pentan
1,5-Hexadiin
CAS No.: 628-16-0 Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH Formula Weight: 78.11 Flash Point: -2°(29°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.805 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014924
Formel: C₆H₆
Molecular Weight: 78,11 g/mol
Dichte: 0,805
Flammpunkt: –2 °C (29 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014924
CAS-Nummer: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
UN: 3295
ADR: 3,II