Glutaraldehyd 15% in wässriger Lösung
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
8.19250.9025 8.19250.9190
8.19250.9025EA 0 EUR
8.19250.9025 8.19250.9190
Glutaraldehyd 15% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II