Glutaraldehyd 25% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 47.8 EUR
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehyd 25% (w/w) in Wasser
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: ≥ 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)