Automatisiertes Zell-Imaging-System, ImageXpress Pico
Lieferant: Molecular Devices
EXPRESSPICO EXPRESSPICOEC
736-0924EA 0 EUR
736-0924 736-0925
Automatisiertes Zell-Imaging-System, ImageXpress Pico
Mikroskope
Das automatisierte Zell-Imaging-System ImageXpress Pico ist mehr als nur ein digitales Mikroskop. Es kombiniert hochauflösendes Imaging mit leistungsstarker Analyse und intuitiver Software. Von der Probe bis zum Ergebnis in nur wenigen Minuten – erhalten Sie schneller als je zuvor relevante Daten aus Ihren Bildern.
  • Das ImageXpress Pico System bietet Objektive, die von 4x bis 63x Vergrößerung reichen, und kann in kolorimetrischen, Hellfeld-, Fluoreszenz-Imaging-Modi oder dem Digital Confocal 2D Sofort-Dekonvolutions-Modus arbeiten
  • Eine neue Digital Confocal