Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01101.3000 01101.4000 01101.5000
KRAF01101.3000EA 35.8 EUR
KRAF01101.3000 KRAF01101.4000 KRAF01101.5000
Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR