Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20603.0100
8.20603.1000
8.20603.2500
8.20603.9025
8.20603.0100EA
28
EUR
8.20603.0100
8.20603.1000
8.20603.2500
8.20603.9025
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -6 °C |
Boiling Point | 100.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.27 hPa (20 °C) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 275 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |