Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung

Lieferant: POLYSCIENCES
Gefahr

Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial

01909-10 01909-5
POLS01909-10EA 416 EUR
POLS01909-10 POLS01909-5
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR