Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01027.3000 01027.4000 01027.5000
KRAF01027.3000EA 29.9 EUR
KRAF01027.3000 KRAF01027.4000 KRAF01027.5000
Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR